Tisk…
4-Fluoroisoquinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC250003-10G PC250003-1G PC250003-5G
APOSPC250003-10GEA 12530 CZK
APOSPC250003-10G APOSPC250003-1G APOSPC250003-5G
4-Fluoroisoquinoline 95+%
4-Fluoroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656128
CAS číslo: 394-67-2