Tisk…
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC250001-25G PC250001-5G
APOSPC250001-25GEA 705 CZK
APOSPC250001-25G APOSPC250001-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Bod tání: 31…34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179265
CAS číslo: 116332-54-8