Tisk…
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2500-1G PC2500-5G
APOSPC2500-1GEA 622 CZK
APOSPC2500-1G APOSPC2500-5G
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexene 97%
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexene
Vzorec: C₆Cl₂F₈
MW: 294.96
Bod varu: 112…114 °C
Hustota: 1.719 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039466
CAS číslo: 336-19-6
EINECS: 206-408-7
UN: 2810
ADR: 6.1 II