Tisk…
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2485-25G PC2485-5G
APOSPC2485-25GEA 24970 CZK
APOSPC2485-25G APOSPC2485-5G
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane
Vzorec: C₄H₆BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038268
CAS číslo: 883498-92-8