Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2479-25G PC2479-5G
APOSPC2479-25GEA 3260 CZK
APOSPC2479-25G APOSPC2479-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Bod varu: 107…115 °C/10mmHg
Bod tání: 50…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412187
CAS číslo: 1483-55-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III