Tisk…

3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2477E-1G PC2477E-5G
APOSPC2477E-1GEA 1240 CZK
APOSPC2477E-1G APOSPC2477E-5G
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₃I
Bod varu: 119…120 °C/20mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084997
CAS číslo: 175205-56-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR