Tisk…
5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2477-10G PC2477-1G PC2477-5G
APOSPC2477-10GEA 5200 CZK
APOSPC2477-10G APOSPC2477-1G APOSPC2477-5G
5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173851
CAS číslo: 59108-13-3