Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC2473-1G PC2473-250MG PC2473-5G
APOSPC2473-1GEA 4960 CZK
APOSPC2473-1G APOSPC2473-250MG APOSPC2473-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777125
CAS číslo: 85366-65-0