Tisk…
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2470-25G PC2470-5G
APOSPC2470-25GEA 23250 CZK
APOSPC2470-25G APOSPC2470-5G
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene 97%
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
Vzorec: C₅Cl₂F₆
Bod varu: 90 °C
Hustota: 1,635 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019302
CAS číslo: 706-79-6
EINECS: 211-895-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III