Tisk…
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2460-5G PC2460-25G
APOSPC2460-5GEA 2240 CZK
APOSPC2460-5G APOSPC2460-25G
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 98%
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Vzorec: C₄Cl₂F₆
MW: 232,94 g/mol
Bod varu: 59,9 °C
Bod tání: –24,8 °C
Hustota: 1,6447 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019259
CAS číslo: 356-18-3