Tisk…
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2459-1G PC2459-5G
APOSPC2459-1GEA 622 CZK
APOSPC2459-1G APOSPC2459-5G
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Vzorec: C₆H₄BrF₃O
Bod varu: 28…32 °C/3,75mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086219
CAS číslo: 17515-77-4
UN: 1760
ADR: 8,III