Tisk…
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methylsulphonylacetyl)benzotrifluoride
PC2458-25G PC2458-5G PC2458-1G
APOSPC2458-25GEA 20900 CZK
APOSPC2458-25G APOSPC2458-5G APOSPC2458-1G
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃S
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665597
CAS číslo: 128306-96-7