Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2457-5G PC2457-1G PC2457-250MG
APOSPC2457-5GEA 16370 CZK
APOSPC2457-5G APOSPC2457-1G APOSPC2457-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972695
CAS číslo: 887268-26-0