Tisk…
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2453-10G PC2453-1G PC2453-5G PC2453-25G
APOSPC2453-10GEA 3640 CZK
APOSPC2453-10G APOSPC2453-1G APOSPC2453-5G APOSPC2453-25G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209.0019 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840463
CAS číslo: 98191-30-1