Tisk…
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2451-1G PC2451-5G
APOSPC2451-1GEA 2200 CZK
APOSPC2451-1G APOSPC2451-5G
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
Vzorec: C₄HBrF₆
MW: 242,95 g/mol
Bod varu: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095421
CAS číslo: 400-41-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II