3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzene
PC2446-100G
PC2446-25G
PC2446-500G
APOSPC2446-100GEA
2400
CZK
APOSPC2446-100G
APOSPC2446-25G
APOSPC2446-500G
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Vzorec:
C₇H₆BrF MW: 189,02 g/mol Bod varu: 185…186 °C/760mmHg Hustota: 1,503 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972694 CAS číslo: 59907-12-9 EINECS: 261-981-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...