Tisk…
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2441-100G PC2441-25G PC2441-5G
APOSPC2441-100GEA 4370 CZK
APOSPC2441-100G APOSPC2441-25G APOSPC2441-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Bod tání: 65…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038373
CAS číslo: 194019-11-9