Tisk…
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetic acid
PC2440-100G PC2440-25G PC2440-5G
APOSPC2440-100GEA 9460 CZK
APOSPC2440-100G APOSPC2440-25G APOSPC2440-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.0300 g/mol
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04107675
CAS číslo: 61150-59-2