Tisk…
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2437-100G PC2437-25G PC2437-5G
APOSPC2437-100GEA 8400 CZK
APOSPC2437-100G APOSPC2437-25G APOSPC2437-5G
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin 98%
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Bod varu: 145…147 °C
Hustota: 1,411 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042224
CAS číslo: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III