Tisk…
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2435-100G PC2435-25G PC2435-5G
APOSPC2435-100GEA 6220 CZK
APOSPC2435-100G APOSPC2435-25G APOSPC2435-5G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
Hustota: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456803
CAS číslo: 66684-58-0
EINECS: 266-447-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III