Tisk…
2,6-Dichloro-4-fluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2433-100G PC2433-25G PC2433-5G
APOSPC2433-100GEA 8270 CZK
APOSPC2433-100G APOSPC2433-25G APOSPC2433-5G
2,6-Dichloro-4-fluorophenol 98%
2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO
MW: 180.99
Bod varu: 142 °C/100mmHg
Bod tání: 47…51 °C
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010675
CAS číslo: 392-71-2
EINECS: 609-626-4
UN: 3261
ADR: 8 III