Tisk…
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2432-1G PC2432-25G PC2432-5G
APOSPC2432-1GEA 2480 CZK
APOSPC2432-1G APOSPC2432-25G APOSPC2432-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Bod tání: 45…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236238
CAS číslo: 262587-06-4