Tisk…
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloro-5-fluoronitrobenzene
PC2431-1G PC2431-5G PC2431-25G
APOSPC2431-1GEA 662 CZK
APOSPC2431-1G APOSPC2431-5G APOSPC2431-25G
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene 97%
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
Bod varu: 56 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115003
CAS číslo: 2105-59-1