Tisk…
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2418-1G PC2418-5G PC2418-25G
APOSPC2418-1GEA 4070 CZK
APOSPC2418-1G APOSPC2418-5G APOSPC2418-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate 95+%
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Bod varu: 98…105 °C/0,41mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216523
CAS číslo: 212755-77-6