Tisk…
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2414-100G PC2414-25G PC2414-5G
APOSPC2414-100GEA 3110 CZK
APOSPC2414-100G APOSPC2414-25G APOSPC2414-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
MW: 300.9
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04116322
CAS číslo: 811842-30-5