Tisk…
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl
PC2411-1G PC2411-5G
APOSPC2411-1GEA 7410 CZK
APOSPC2411-1G APOSPC2411-5G
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈BrF
MW: 251,0943 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038228
CAS číslo: 10540-35-9