Tisk…
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2403-25G PC2403-1G PC2403-5G
APOSPC2403-25GEA 9530 CZK
APOSPC2403-25G APOSPC2403-1G APOSPC2403-5G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₄
Bod varu: 166…168 °C
Hustota: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068183
CAS číslo: 77227-81-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III