Tisk…
1,2-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2400-100G PC2400-25G PC2400-500G
APOSPC2400-100GEA 2530 CZK
APOSPC2400-100G APOSPC2400-25G APOSPC2400-500G
1,2-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
1,2-Dichloro-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂F
Bod varu: 166…171 °C
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018119
CAS číslo: 1435-49-0
EINECS: 215-858-3