Tisk…
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Dichlorofluorobenzene
PC2399-25G PC2399-100G PC2399-500G
APOSPC2399-25GEA 622 CZK
APOSPC2399-25G APOSPC2399-100G APOSPC2399-500G
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene 99%
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Bod varu: 168…169 °C
Bod tání: 36…38 °C
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010307
CAS číslo: 2268-05-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II