Tisk…
1,4-Dichloro-2-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dichlorofluorobenzene
PC2398N-100G PC2398N-25G PC2398N-5G
APOSPC2398N-100GEA 3150 CZK
APOSPC2398N-100G APOSPC2398N-25G APOSPC2398N-5G
1,4-Dichloro-2-fluorobenzene 98%
1,4-Dichloro-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Bod varu: 168 °C
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060656
CAS číslo: 348-59-4