1,3-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
PC2398M-25G
PC2398M-100G
APOSPC2398M-25GEA
622
CZK
APOSPC2398M-25G
APOSPC2398M-100G
1,3-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
1,3-Dichloro-4-fluorobenzene
Vzorec:
C₆H₃Cl₂F Bod varu: 172…174 °C Bod tání: –23 °C Hustota: 1,409 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000580 CAS číslo: 1435-48-9 EINECS: 406-160-1 UN: 1993 ADR: 3,III |