1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3-Dichlorofluorobenzene
PC2398L-1G
PC2398L-25G
PC2398L-5G
APOSPC2398L-1GEA
622
CZK
APOSPC2398L-1G
APOSPC2398L-25G
APOSPC2398L-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Vzorec:
C₆H₃Cl₂F Bod varu: 80 °C/22mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060647 CAS číslo: 36556-50-0 |