Tisk…
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2398E-100G PC2398E-25G
APOSPC2398E-100GEA 1040 CZK
APOSPC2398E-100G APOSPC2398E-25G
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
Bod varu: 134…135 °C/15mmHg
Bod tání: 33…35 °C
Hustota: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077499
CAS číslo: 704-10-9