Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2398-25G PC2398-5G PC2398-100G
APOSPC2398-25GEA 1040 CZK
APOSPC2398-25G APOSPC2398-5G APOSPC2398-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Bod varu: 54 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040722
CAS číslo: 34328-46-6