Tisk…
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dichloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2,4-Dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC2395-1G PC2395-5G
APOSPC2395-1GEA 622 CZK
APOSPC2395-1G APOSPC2395-5G
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇HCl₂F₃N₂O₄
MW: 305 g/mol
Bod varu: 291…294 °C
Bod tání: 74…78 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042480
CAS číslo: 29091-09-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III