Tisk…
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2392-25G PC2392-5G
APOSPC2392-25GEA 3710 CZK
APOSPC2392-25G APOSPC2392-5G
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
MW: 203.01
Bod tání: 41…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116319
CAS číslo: 188813-02-7