4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2390-100MG
PC2390-1G
PC2390-250MG
APOSPC2390-100MGEA
2610
CZK
APOSPC2390-100MG
APOSPC2390-1G
APOSPC2390-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₆H₆BrF₃N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972688 CAS číslo: 721402-02-4 |