Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 622 CZK
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod tání: 37…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01091012
CAS číslo: 50823-87-5