Tisk…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2383-25G PC2383-5G PC2383-1G
APOSPC2383-25GEA 0 CZK
APOSPC2383-25G APOSPC2383-5G APOSPC2383-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Bod tání: 184…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02949623
CAS číslo: 123843-65-2