Tisk…
2-Fluoronaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2378-1G PC2378-5G
APOSPC2378-1GEA 1960 CZK
APOSPC2378-1G APOSPC2378-5G
2-Fluoronaphthalene
2-Fluoronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇F
Bod varu: 90 °C/16mmHg
Bod tání: 61 °C
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082618
CAS číslo: 323-09-1
EINECS: 206-299-6