Tisk…
1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2370-100G PC2370-25G
APOSPC2370-100GEA 28240 CZK
APOSPC2370-100G APOSPC2370-25G
1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene 96%
1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene
Vzorec: C₂Cl₂F₂
MW: 132.92
Bod varu: 21…22 °C/760mmHg
Hustota: 1.494 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 598-88-9