Tisk…
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)acetic acid
PC2367-1G PC2367-5G
APOSPC2367-1GEA 622 CZK
APOSPC2367-1G APOSPC2367-5G
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.027 g/mol
Bod tání: 99…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973423
CAS číslo: 883502-07-6