Tisk…
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2360-25G PC2360-5G
APOSPC2360-25GEA 0 CZK
APOSPC2360-25G APOSPC2360-5G
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 97%
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene
Vzorec: C₂Cl₂F₂
Bod varu: 19 °C
Bod tání: –116 °C
Hustota: 1,4385 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039338
CAS číslo: 79-35-6
UN: 3163
ADR: 2.2,