Tisk…
trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2357-5G PC2357-25G
APOSPC2357-5GEA 13990 CZK
APOSPC2357-5G APOSPC2357-25G
trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane 97%
trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Vzorec: C₄H₂F₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094154
CAS číslo: 23012-94-4