Tisk…
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2355-1G PC2355-250MG
APOSPC2355-1GEA 3110 CZK
APOSPC2355-1G APOSPC2355-250MG
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆F₃NO₃
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203251
CAS číslo: 236736-23-5