Tisk…
2,4-Difluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2353-25G
APOSPC2353-25GEA 4630 CZK
APOSPC2353-25G
2,4-Difluorobenzenesulphonamide
2,4-Difluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320743
CAS číslo: 13656-60-5