Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Cyanmethyl)-2-(trifluormethoxy)benzene, 2-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC2346-1G PC2346-5G PC2346-25G
APOSPC2346-1GEA 622 CZK
APOSPC2346-1G APOSPC2346-5G APOSPC2346-25G
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 96%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Bod varu: 222…223 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236326
CAS číslo: 137218-25-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III