Tisk…
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2345-10G PC2345-5G
APOSPC2345-10GEA 6220 CZK
APOSPC2345-10G APOSPC2345-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione
Vzorec: C₇H₅F₇O₂
Bod varu: 56…57 °C/38mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00511282
CAS číslo: 356-30-9