Tisk…
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
PC2340-100G PC2340-500G
APOSPC2340-100GEA 622 CZK
APOSPC2340-100G APOSPC2340-500G
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Bod varu: 173…174 °C
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1,479 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000555
CAS číslo: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 1760
ADR: 8,III