Tisk…
5-Fluoroindoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2339-1G PC2339-5G
APOSPC2339-1GEA 1780 CZK
APOSPC2339-1G APOSPC2339-5G
5-Fluoroindoline 97%
5-Fluoroindoline
Vzorec: C₈H₈FN
MW: 137,16 g/mol
Bod varu: 100…102 °C/9mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00214461
CAS číslo: 2343-22-8